Tisk…
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54122.MD H54122.03
H54122.MDEA 4770 CZK
H54122.MD H54122.03
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C12H10BFN2O3 Formula Weight: 260.03 MDL No.: MFCD20265181
Vzorec: C₁₂H₁₀BFN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20265181
CAS číslo: 1449133-22-5