Tisk…
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
H27710.14 H27710.03
H27710.14EA 23750 CZK
H27710.14 H27710.03
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 843663-18-3 Molecular Formula: C7H5BFNO2 Formula Weight: 164.93 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD03411549
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411549
CAS číslo: 843663-18-3