4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50364.03
H50364.06
H50364.03EA
6150
CZK
H50364.03
H50364.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97+%
CAS No.: 6331-71-1
Molecular Formula: C9H12N2O
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD00523648
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O Bod tání: 151…153 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00523648 CAS číslo: 6331-71-1 |