4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55597.03
H55597.06
H55597.03EA
1330
CZK
H55597.03
H55597.06
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 3272-08-0
Molecular Formula: C7H4N2O3
Formula Weight: 164.12
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 2048724
Vzorec:
C₇H₄N₂O₃ Bod tání: 146…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070775 CAS číslo: 3272-08-0 EINECS: 221-899-8 |