Tisk…
3,4-Diaminobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
653845-10G 653845-1G
SIAL653845-10GEA 9780 CZK
SIAL653845-10G SIAL653845-1G
3,4-Diaminobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
MDL Number: MFCD00723901
CAS číslo: 17626-40-3