Tisk…
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 6010 CZK
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234273
CAS číslo: 14543-43-2