Tisk…
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H56225.MD H56225.03
H56225.MDEA 6150 CZK
H56225.MD H56225.03
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Vzorec: C₁₅H₁₄ClNO
MW: 259,74 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018254
CAS číslo: 196617-88-6