Tisk…
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-5-(diethylcarbonyl)phenylboronic acid, (3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR11644-1G OR11644-5G
APOSOR11644-1GEA 3410 CZK
APOSOR11644-1G APOSOR11644-5G
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₃
MDL Number: MFCD09800862
CAS číslo: 957120-59-1