Tisk…
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52925.MD H52925.03
H52925.MDEA 1850 CZK
H52925.MD H52925.03
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 397843-67-3 Molecular Formula: C10H14BNO3 Formula Weight: 207.04 Melting Point: 162-167° MDL No.: MFCD04039353
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207.04 g/mol
Bod tání: 162…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039353
CAS číslo: 397843-67-3