2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H52765.MD
H52765.03
H52765.MDEA
2580
CZK
H52765.MD
H52765.03
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 874219-16-6
Molecular Formula: C9H12BNO3
Formula Weight: 193.01
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD03425959
Vzorec:
C₉H₁₂BNO₃ Bod tání: 108…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425959 CAS číslo: 874219-16-6 |