Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H26857.06
H26857.14
H26857.06EA
2620
CZK
H26857.06
H26857.14
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 94%
CAS No.: 120801-75-4
Molecular Formula: FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Formula Weight: 250.27
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.367
Boiling Point: 156°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD02093343
Vzorec:
C₅H₉F₃O₄SSi MW: 250,27 g/mol Bod varu: 156 °C Hustota: 1,27 Bod vzplanutí: 26 °C (79 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093343 CAS číslo: 120801-75-4 UN: 2920 ADR: 8,II |