2-Phenylethylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
588423-10G
588423-1G
SIAL588423-10GEA
6910
CZK
SIAL588423-10G
SIAL588423-1G
2-Phenylethylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₂ |
MDL Number:
MFCD01631226 CAS číslo: 34420-17-2 |