Tisk…
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
40234-25G 40234-5G
SIAL40234-25GEA 29120 CZK
SIAL40234-25G SIAL40234-5G
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Vzorec: C₁₄H₃₁NO
MDL Number: MFCD00002049
CAS číslo: 1643-20-5
EINECS: 216-700-6