Tisk…
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide ∼30% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
40236-1L 40236-250ML
SIAL40236-1LEA 7010 CZK
SIAL40236-1L SIAL40236-250ML
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide ∼30% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Vzorec: C₁₄H₃₁NO
MDL Number: MFCD00002049
CAS číslo: 1643-20-5
EINECS: 216-700-6