Tisk…
jodmetan 2 M in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl iodide
378411000 378418000
378411000.EA 2990 CZK
378411000. 378418000.
jodmetan 2 M in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
jodmetan
Vzorec: CH₃I
MW: 141.94
Bod varu: 42.4
Bod tání: -66
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001073
CAS číslo: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 1992
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06161
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Stabilizer Silver
Strength 1.90 to 2.20 M