Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
716308-1G
716308-5G
SIAL716308-1GEA
2240
CZK
SIAL716308-1G
SIAL716308-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₇H₉NO₂S MW: 171,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00156148 CAS číslo: 6436-59-5 |