5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17210.03
L17210.06
L17210.03EA
2470
CZK
L17210.03
L17210.06
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 98%
CAS No.: 6926-51-8
Molecular Formula: C8H8N4O
Formula Weight: 176.18
Melting Point: 235-238°
Beilstein Reference: 152619
Vzorec:
C₈H₈N₄O Bod tání: 235…238 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00991875 CAS číslo: 6926-51-8 |