5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50470.03
H50470.MD
H50470.03EA
9510
CZK
H50470.03
H50470.MD
5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 74815-22-8
Molecular Formula: C8H6N4O
Formula Weight: 174.16
MDL No.: MFCD01311033
Vzorec:
C₈H₆N₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01311033 CAS číslo: 74815-22-8 |