Tisk…
2-Aminooxazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34360.03 H34360.06
H34360.03EA 4530 CZK
H34360.03 H34360.06
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Vzorec: C₃H₄N₂O
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07364485
CAS číslo: 4570-45-0