4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27557.14
H27557.06
H27557.03
H27557.14EA
7180
CZK
H27557.14
H27557.06
H27557.03
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 213690-27-8
Molecular Formula: C9H6BrNO2
Formula Weight: 240.05
Melting Point: 207-212°
MDL No.: MFCD00799493
Vzorec:
C₉H₆BrNO₂ Bod tání: 207…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00799493 CAS číslo: 213690-27-8 |