Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A19814.22
A19814.14
A19814.22EA
10610
CZK
A19814.22
A19814.14
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 19788-35-3
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 91-92°
Boiling Point: 125°/11mm
MDL No.: MFCD00015895
Vzorec:
C₆H₇NO₃ Bod varu: 125 °C (11 mmHg) Bod tání: 91…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015895 CAS číslo: 19788-35-3 EINECS: 243-311-9 |