Tisk…
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34227.03 H34227.06
H34227.03EA 2070 CZK
H34227.03 H34227.06
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆IN₃
Bod tání: 177…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261138
CAS číslo: 88805-76-9