1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32463.MD
H32463.03
H32463.MDEA
4640
CZK
H32463.MD
H32463.03
1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 677304-69-7
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD06804572
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06804572 CAS číslo: 677304-69-7 |