1H-Indazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Indazole-3-carboxylic acid
56915-10G
56915-50G
SIAL56915-10GEA
3550
CZK
SIAL56915-10G
SIAL56915-50G
1H-Indazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00211066 CAS číslo: 4498-67-3 EINECS: 224-794-5 |