Tisk…
1H-Indazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Indazole-3-carboxylic acid
56915-10G 56915-50G
SIAL56915-10GEA 3550 CZK
SIAL56915-10G SIAL56915-50G
1H-Indazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
MDL Number: MFCD00211066
CAS číslo: 4498-67-3
EINECS: 224-794-5