Tisk…
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 1580 CZK
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00663139
CAS číslo: 20925-60-4