Tisk…
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34095.03 H34095.09
H34095.03EA 1610 CZK
H34095.03 H34095.09
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Bod tání: 227…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05665872
CAS číslo: 404827-77-6