Tisk…
1H-Indazole-5-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
724017-250MG 724017-1G
SIAL724017-250MGEA 4330 CZK
SIAL724017-250MG SIAL724017-1G
1H-Indazole-5-boronic acid, Sigma-Aldrich®
1H-Indazole-5-boronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₂O₂
MDL Number: MFCD06739151
CAS číslo: 338454-14-1