Tisk…
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methylpyridazin-3(2H)-one
A14471.06 A14471.14
A14471.06EA 3570 CZK
A14471.06 A14471.14
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98% CAS No.: 13327-27-0 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Melting Point: 143-145° Beilstein Reference: 109928
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039720
CAS číslo: 13327-27-0
EINECS: 236-367-0