Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27246.03
H27246.06
H27246.03EA
1290
CZK
H27246.03
H27246.06
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50681-25-9
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
Melting Point: ca 244° dec.
MDL No.: MFCD00011576
Vzorec:
C₅H₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011576 CAS číslo: 50681-25-9 |