Tisk…
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 1970 CZK
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646333
CAS číslo: 2164-61-6