4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L07413.06
L07413.14
L07413.06EA
1290
CZK
L07413.06
L07413.14
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 932-22-9
Molecular Formula: C4H2Cl2N2O
Formula Weight: 164.98
Melting Point: 200-204°
Beilstein Reference: 120959
Vzorec:
C₄H₂Cl₂N₂O Bod tání: 200…204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051504 CAS číslo: 932-22-9 |