Tisk…
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15994.06 A15994.14
A15994.06EA 3130 CZK
A15994.06 A15994.14
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98% CAS No.: 5788-58-9 Molecular Formula: C4H2Br2N2O Formula Weight: 253.89 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 121469
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023641
CAS číslo: 5788-58-9