Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26079.14
H26079.06
H26079.14EA
24090
CZK
H26079.14
H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 23286-70-6
Molecular Formula: C7H11N3O2
Formula Weight: 169.18
Melting Point: 108°
MDL No.: MFCD01210846
Vzorec:
C₇H₁₁N₃O₂ Bod tání: 108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01210846 CAS číslo: 23286-70-6 |