Tisk…
6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoxaline-6-carboxylic acid
H33157.03 H33157.06 H33157.14
H33157.03EA 2020 CZK
H33157.03 H33157.06 H33157.14
6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 6925-00-4 Molecular Formula: C9H6N2O2 Formula Weight: 174.16 Melting Point: 248-251° MDL No.: MFCD01365834
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Bod tání: 248…251 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01365834
CAS číslo: 6925-00-4