Tisk…
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoxaline
708631-250MG 708631-1G
SIAL708631-250MGEA 3060 CZK
SIAL708631-250MG SIAL708631-1G
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₇BN₂O₂
MW: 256,1080 g/mol
MDL Number: MFCD11054040
CAS číslo: 1167418-13-4