Tisk…
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17238.03 L17238.06
L17238.03EA 2340 CZK
L17238.03 L17238.06
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Purity: 95% CAS No.: 216393-56-5 Molecular Formula: C12H20OSSi Formula Weight: 240.44 Refractive Index: 1.5210
Vzorec: C₁₂H₂₀OSSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318115
CAS číslo: 216393-56-5