Trimethylsilyl isothiocyanate ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 94%
CAS No.: 2290-65-5
Molecular Formula: C4H9NSSi
Formula Weight: 131.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4820
Odour: Pungent
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1745262
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004797
Vzorec:
C₄H₉NSSi Bod varu: 143…144 °C Bod tání: –33 °C Hustota: 0,932 Bod vzplanutí: 29 °C (84 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004797 CAS číslo: 2290-65-5 EINECS: 218-929-7 UN: 1992 ADR: 3,III |