Tisk…
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
12234-250MG-F 12234-1G-F
SIAL12234-250MG-FEA 6520 CZK
SIAL12234-250MG-F SIAL12234-1G-F
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₇H₂₃FN₂O₄
MDL Number: MFCD06659333
CAS číslo: 444892-80-2