Tisk…
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 803 CZK
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Bod varu: 229 °C
Hustota: 0,922
Bod vzplanutí: 94 °C (201 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863744
CAS číslo: 80673-00-3