2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 86521-05-3
Molecular Formula: C10H13NSi
Formula Weight: 175.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 85-86°/1mm
Beilstein Reference: 4176916
MDL No.: MFCD00066349
Vzorec:
C₁₀H₁₃NSi Bod varu: 85…86 °C (1 mmHg) Bod tání: 40…43 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00066349 CAS číslo: 86521-05-3 |