Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H35502.03 H35502.MD
H35502.03EA 4500 CZK
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Bod varu: 37…39 °C (0.2 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752622
CAS číslo: 274-56-6