Tisk…
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
369680010 369680050
ACRO369680010EA 2610 CZK
ACRO369680010 ACRO369680050
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Bod tání: 137…141 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03703393
CAS číslo: 15656-28-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to orange to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %