Tisk…
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 1400 CZK
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈BrN₃
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864804
CAS číslo: 1000018-06-3