Tisk…
Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
L13329.03 L13329.06 L13329.MD
L13329.03EA 2610 CZK
L13329.03 L13329.06 L13329.MD
Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Tri(2-furyl)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 5518-52-5 Molecular Formula: C12H9O3P Formula Weight: 232.18 Melting Point: 59-64° Boiling Point: 136°/4mm MDL No.: MFCD00151857
Vzorec: C₁₂H₉O₃P
Bod varu: 136 °C (4 mmHg)
Bod tání: 59…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151857
CAS číslo: 5518-52-5