Tisk…
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
294800010 294800050
ACRO294800010EA 3090 CZK
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Vzorec: C₁₂H₉O₃P
Bod varu: 136 °C (4 mmHg)
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151857
CAS číslo: 5518-52-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %