Tisk…
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H26071.03 H26071.06
H26071.03EA 2220 CZK
H26071.03 H26071.06
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Vzorec: C₁₁H₂₁BO₄
Bod varu: 100 °C (1,5 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788722
CAS číslo: 1073354-07-0