1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Tetrazole
88185-100ML
88185-500ML
SIAL88185-100MLEA
4990
CZK
SIAL88185-100ML
SIAL88185-500ML
1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile, Sigma-Aldrich®
1H-Tetrazole
Vzorec:
CH₂N₄ MW: 70,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005247 CAS číslo: 288-94-8 EINECS: 206-023-4 |