Tisk…
1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tetrazole
88185-100ML 88185-500ML
SIAL88185-100MLEA 4990 CZK
SIAL88185-100ML SIAL88185-500ML
1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile, Sigma-Aldrich®
1H-Tetrazole
Vzorec: CH₂N₄
MW: 70,05 g/mol
MDL Number: MFCD00005247
CAS číslo: 288-94-8
EINECS: 206-023-4