Tisk…
1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrazole
J61034.AH J61034.AO
J61034.AHEA 9030 CZK
J61034.AH J61034.AO
1H-Tetrazole 0.45 mol/l in acetonitrile
1H-Tetrazole
Vzorec: CH₂N₄
MW: 70,05 g/mol
Hustota: 0,798
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005247
CAS číslo: 288-94-8
EINECS: 206-023-4
UN: 1648
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2786