Tisk…
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M in acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
9481.2500EA 37970 CZK
9481.2500 9481.4000GL
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M in acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Vzorec: C₃H₆N₄S
MDL Number: MFCD00068733
CAS číslo: 89797-68-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance passes test
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) 0.28 - 0.32
Water (H2O) max. 50 ppm